Imprimer
4'-tert-Butylbiphenyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1986-1G B1986-5G
TCIAB1986-1GEA 116 EUR
TCIAB1986-1G TCIAB1986-5G
4'-tert-Butylbiphenyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4'-tert-Butylbiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₇H₁₈O₂
Numéro MDL: MFCD01631300
Numéro CAS: 5748-42-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2c557a2b4067e4dbafad1852066a6e10112c6c0&vid=c2c557a2b4067e4dbafad1852066a6e10112c6c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in THF very faint turbidity