Imprimer
3-Anilinopropionitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0477-25G A0477-500G
TCIAA0477-25GEA 67.1 EUR
TCIAA0477-25G TCIAA0477-500G
3-Anilinopropionitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Anilinopropionitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00001953
Numéro CAS: 1075-76-9
EINECS: 214-057-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7744edf33ee22e0d5164c3e72e2e2b02361feb38&vid=7744edf33ee22e0d5164c3e72e2e2b02361feb38&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency