Imprimer
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1612-25G B1612-5G
TCIAB1612-25GEA 299 EUR
TCIAB1612-25G TCIAB1612-5G
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥90.0% (par GC)
1-Bromo-4-dodecylbenzene
Formule: C₁₈H₂₉Br
MW: 325.33 g/mol
Point d'ébullition: 191°C
Numéro MDL: MFCD00191386
Numéro CAS: 126930-72-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04a3bcba9c666c78ae5b4b11bd46a5bab8f6b4bc&vid=04a3bcba9c666c78ae5b4b11bd46a5bab8f6b4bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %