1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H33116.03
H33116.06
H33116.03EA
121
EUR
H33116.03
H33116.06
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene ≥97%
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formule:
C₆F₃I₃ Point de fusion: 152 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06248899 Numéro CAS: 84322-56-5 |