Imprimer
Methyl trifluoropyruvate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1785-1G T1785-5G
TCIAT1785-1GEA 17.6 EUR
TCIAT1785-1G TCIAT1785-5G
Methyl trifluoropyruvate ≥98.0% (par GC)
Methyl trifluoropyruvate
Formule: C₄H₃F₃O₃
Point d'ébullition: 86°C
Point d'éclair: 26°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00114936
Numéro CAS: 13089-11-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6e49ccb5083916e3d68d67b9f97df7db1fe91a5&vid=e6e49ccb5083916e3d68d67b9f97df7db1fe91a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %