Imprimer
Methyl trifluoropyruvate ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B21589.06 B21589.14
B21589.06EA 79.8 EUR
B21589.06 B21589.14
Methyl trifluoropyruvate ≥97%
Methyl trifluoropyruvate
Purity: 97% CAS No.: 13089-11-7 Molecular Formula: C4H3F3O3 Formula Weight: 156.06 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.3320 Boiling Point: 84-86° Beilstein Reference: 1863490 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00114936
Formule: C₄H₃F₃O₃
Point d'ébullition: 84…86 °C
Densité: 1,52
Point d'éclair: 26 °C (79 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114936
Numéro CAS: 13089-11-7
ADR: 3,III