Imprimer
Potassium hydroxyde 0.01 mol/l (0.01 N)
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
05358.3700 05358.2700 05358.4700
KRAF05358.3700EA 118 EUR
KRAF05358.3700 KRAF05358.2700 KRAF05358.4700
Potassium hydroxyde 0.01 mol/l (0.01 N)
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 1320
Point de fusion: 360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806