Imprimer
Potassium hydroxyde 0.178 mol/l (0.178 N) dans l'éthanol dénaturé 92% (v/v)
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
06081.4700 06081.3700
KRAF06081.4700EA 311 EUR
KRAF06081.4700 KRAF06081.3700
Potassium hydroxyde 0.178 mol/l (0.178 N) dans l'éthanol dénaturé 92% (v/v)
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 1320
Point de fusion: 360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806