6-Bromo-4-methylquinoline 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H33298.MD
H33298.03
H33298.MDEA
52.8
EUR
H33298.MD
H33298.03
6-Bromo-4-methylquinoline 96%
6-Bromo-4-methylquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 41037-28-9
Molecular Formula: C10H8BrN
Formula Weight: 222.08
Melting Point: 94-95°
MDL No.: MFCD09258893
Formule:
C₁₀H₈BrN Point de fusion: 94…95 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09258893 Numéro CAS: 41037-28-9 |