5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
5-(m-Tolyl)-1H-tetrazole
L19263.03
L19263.MD
L19263.03EA
101
EUR
L19263.03
L19263.MD
5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 99%
CAS No.: 3441-00-7
Molecular Formula: C8H8N4
Formula Weight: 160.18
Melting Point: 143-146°
Beilstein Reference: 131205
Formule:
C₈H₈N₄ Point de fusion: 143…146 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03093096 Numéro CAS: 3441-00-7 |