Imprimer
Chlorure d'hydrogène ∼0.5 M dans le methanol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H31570.AE H31570.AP
H31570.AEEA 35.6 EUR
H31570.AE H31570.AP
Chlorure d'hydrogène ∼0.5 M dans le methanol
Chlorure d'hydrogène
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 12°(54°F) MDL No.: MFCD00011324
Formule: HCl
Densité: 0,8
Point d'éclair: 12 °C (54 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1992
ADR: 3,II