Imprimer
Chlorure d'hydrogène 1.25 M dans l'éthanol, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
427011000 427018000 427011000_T 427018000_T
427011000.EA 52.2 EUR
427011000. 427018000. 427011000_T 427018000_T
Chlorure d'hydrogène 1.25 M dans l'éthanol, AcroSeal®
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.5 %
Strength 1.10 to 1.40 M
NMR ≥96.0 %