Imprimer
2,2':6',2''-Terpyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TERPY
A17750.01 A17750.03 A17750.06
A17750.01EA 72.5 EUR
A17750.01 A17750.03 A17750.06
2,2':6',2''-Terpyridine ≥97%
2,2':6',2''-Terpyridine
Purity: 97% CAS No.: 1148-79-4 Molecular Formula: C15H11N3 Formula Weight: 233.28 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006213
Formule: C₁₅H₁₁N₃
MW: 233.27 g/mol
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006213
Numéro CAS: 1148-79-4
EINECS: 214-559-5
ADR: 6.1 I