3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L10429.03
L10429.06
L10429.03EA
34.5
EUR
L10429.03
L10429.06
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Purity: 95%
CAS No.: 26734-09-8
Molecular Formula: C5H13NO
Formula Weight: 103.17
Melting Point: ca 70°
Beilstein Reference: 1731900
Formule:
C₅H₁₃NO Point de fusion: ∼ 70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00059847 Numéro CAS: 26734-09-8 EINECS: 247-948-3 |