Imprimer
Aluminium chlorure hexahydraté 104,61 g/l en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
10283.7000 10283.9300 10283.2000 10283.3000 10283.5020
KRAF10283.7000EA 0 EUR
KRAF10283.7000 KRAF10283.9300 KRAF10283.2000 KRAF10283.3000 KRAF10283.5020
Aluminium chlorure hexahydraté 104,61 g/l en solution aqueuse
Aluminium chlorure hexahydraté
Formule: AlCl₃·6H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149134
Numéro CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1