Imprimer
Calcium chlorure (20,00 g/l Ca) en solution aqueuse, très pur pour analyse quantitative
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
05687.3000 05687.2000 05687.4000
KRAF05687.3000EA 93.2 EUR
KRAF05687.3000 KRAF05687.2000 KRAF05687.4000
Calcium chlorure (20,00 g/l Ca) en solution aqueuse, très pur pour analyse quantitative
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Point d'ébullition: 1600
Point de fusion: 772
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 14,01659