Ethyl dibromoacetate 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Ethyldibromoacetate
B23209.06
B23209.14
B23209.06EA
94.4
EUR
B23209.06
B23209.14
Ethyl dibromoacetate 96%
Ethyl dibromoacetate
Purity: 96%
CAS No.: 617-33-4
Molecular Formula: C4H6Br2O2
Formula Weight: 245.90
Refractive Index: 1.4990
Boiling Point: 76-78°/12mm
MDL No.: MFCD00041718
Formule:
C₄H₆Br₂O₂ Point d'ébullition: 76…78 °C (12 mmHg) Densité: 1.902 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041718 Numéro CAS: 617-33-4 EINECS: 210-510-7 |