Imprimer
3-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Fournisseur: Thermo Scientific
SEW02033DA SEW02033EA
MAYBSEW02033DAEA 0 EUR
MAYBSEW02033DA MAYBSEW02033EA
3-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00084967
Numéro CAS: 73217-31-9