Imprimer
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2239-1G M2239-5G
TCIAM2239-1GEA 45.1 EUR
TCIAM2239-1G TCIAM2239-5G
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate ≥97.0% (par GC)
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD04038391
Numéro CAS: 3998-90-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74dfc1e05883eb3c5e81e40b920747577d8feff3&vid=74dfc1e05883eb3c5e81e40b920747577d8feff3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C