Imprimer
Isoquinoline-5-carbaldehyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Isoquinoline-5-carboxaldehyde
L19636.MD L19636.03
L19636.MDEA 66 EUR
L19636.MD L19636.03
Isoquinoline-5-carbaldehyde ≥97%
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 80278-67-7 Molecular Formula: C10H7NO Formula Weight: 157.17 Melting Point: 113-116° Beilstein Reference: 112875
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157.17 g/mol
Point de fusion: 113…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412483
Numéro CAS: 80278-67-7