Imprimer
3-Amino-1-bromoisoquinoline ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromoisoquinolin-3-amine
H50368.03 H50368.06
H50368.03EA 195 EUR
H50368.03 H50368.06
3-Amino-1-bromoisoquinoline ≥97%
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Purity: 97+% CAS No.: 13130-79-5 Molecular Formula: C9H7BrN2 Formula Weight: 223.07 MDL No.: MFCD00102193
Formule: C₉H₇BrN₂
MW: 223.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102193
Numéro CAS: 13130-79-5