Imprimer
5-Bromo-3-methoxyquinoline 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H54919.03 H54919.06
H54919.03EA 246 EUR
H54919.03 H54919.06
5-Bromo-3-methoxyquinoline 96%
5-Bromo-3-methoxyquinoline
Purity: 96% CAS No.: 776296-12-9 Molecular Formula: C10H8BrNO Formula Weight: 238.08 MDL No.: MFCD16038652
Formule: C₁₀H₈BrNO
MW: 238.08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16038652
Numéro CAS: 776296-12-9