Imprimer
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
M2136-25G M2136-5G
TCIAM2136-25GEA 138 EUR
TCIAM2136-25G TCIAM2136-5G
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184.62 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD00205141
Numéro CAS: 56525-63-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c39bfc9cab1d1f48874a8096d628106f3b1ff6ff&vid=c39bfc9cab1d1f48874a8096d628106f3b1ff6ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %