4-Methoxybenzenesulphonamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L08961.06
L08961.14
L08961.06EA
74.5
EUR
L08961.06
L08961.14
4-Methoxybenzenesulphonamide ≥98%
4-Methoxybenzenesulphonamide
Purity: 98%
CAS No.: 1129-26-6
Molecular Formula: C7H9NO3S
Formula Weight: 187.22
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 2047881
Formule:
C₇H₉NO₃S MW: 187.22 g/mol Point de fusion: 110…114 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00025392 Numéro CAS: 1129-26-6 |