Imprimer
Probenecid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1975-25G P1975-100G
TCIAP1975-25GEA 61.6 EUR
TCIAP1975-25G TCIAP1975-100G
Probenecid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Probenecid
Formule: C₁₃H₁₉NO₄S
Numéro MDL: MFCD00038402
Numéro CAS: 57-66-9
EINECS: 200-344-3
Merck Index: 14,07754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=158a1f3d1d9a4bfbc27e65a695b10d32e5a360ee&vid=158a1f3d1d9a4bfbc27e65a695b10d32e5a360ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C