Probenecid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
B20010.88
B20010.09
B20010.88EA
49.9
EUR
B20010.88
B20010.09
Probenecid ≥98%
Probenecid
Purity: 98%
CAS No.: 57-66-9
Molecular Formula: C13H19NO4S
Formula Weight: 285.36
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 198-199°
Merck Reference: 14,7754
MDL No.: MFCD00038402
Formule:
C₁₃H₁₉NO₄S Point de fusion: 198…199 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00038402 Numéro CAS: 57-66-9 EINECS: 200-344-3 Merck Index: 14,7754 |