Imprimer
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H33856.03 H33856.06
H33856.03EA 197 EUR
H33856.03 H33856.06
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile 97%
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₆N₂O
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234273
Numéro CAS: 14543-43-2