Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
H52745.06
H52745.14
H52745.06EA
66.9
EUR
H52745.06
H52745.14
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥97%
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Purity: 97%
CAS No.: 680-15-9
Molecular Formula: C3H3F3O4S
Formula Weight: 192.11
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.351
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1812896
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00144316
Formule:
C₃H₃F₃O₄S MW: 192.11 g/mol Point d'ébullition: 117…118 °C Densité: 1.509 Point d'éclair: 47 °C (117 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00144316 Numéro CAS: 680-15-9 ADR: 8 II |