Imprimer
(-)-Menthoxyacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(((1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl)oxy)acetic acid, (-)-Menthyloxyacetic acid
M0573-25G M0573-5G
TCIAM0573-25GEA 519 EUR
TCIAM0573-25G TCIAM0573-5G
(-)-Menthoxyacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(-)-Menthoxyacetic acid
Formule: C₁₂H₂₂O₃
MW: 214.3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001483
Numéro CAS: 40248-63-3
EINECS: 254-857-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3133be67c6905d1b7a9eaab9390311ca46a2e32f&vid=3133be67c6905d1b7a9eaab9390311ca46a2e32f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -92.0 to -96.0 deg (C=2, EtOH)