Imprimer
2-Methyl-4,5-diphenyloxazole
Fournisseur: TCI
M1299-25G M1299-5G
TCIAM1299-25GEA 237 EUR
TCIAM1299-25G TCIAM1299-5G
2-Methyl-4,5-diphenyloxazole
2-Methyl-4,5-diphenyloxazole
Formule: C₁₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 212°C
Numéro MDL: MFCD00005307
Numéro CAS: 14224-99-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7602cc2ece4937122988a9fd149ab0bd65514ba&vid=a7602cc2ece4937122988a9fd149ab0bd65514ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %