Imprimer
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
D2768-100G D2768-25G
TCIAD2768-100GEA 184 EUR
TCIAD2768-100G TCIAD2768-25G
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₄H₂Cl₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00051504
Numéro CAS: 932-22-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30c703c41a9b4ddfd9619dd36f82443a89abac75&vid=30c703c41a9b4ddfd9619dd36f82443a89abac75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 206.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency