4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4,5-Dibromopyridazin-3(2H)-one
A15994.06
A15994.14
A15994.06EA
103
EUR
A15994.06
A15994.14
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone ≥98%
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone
Purity: 98%
CAS No.: 5788-58-9
Molecular Formula: C4H2Br2N2O
Formula Weight: 253.89
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 121469
Formule:
C₄H₂Br₂N₂O MW: 253.89 g/mol Point de fusion: ∼ 220 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00023641 Numéro CAS: 5788-58-9 |