Imprimer
Pyrazolo[1,5-a]pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H35502.03 H35502.MD
H35502.03EA 148 EUR
H35502.03 H35502.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridine ≥97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₇H₆N₂
Point d'ébullition: 37…39 °C (0,2 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08752622
Numéro CAS: 274-56-6