Imprimer
Tri(2-furyl)phosphine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tri(furan-2-yl)phosphine, Tri-2-furylphosphine
T1643-1G T1643-5G
TCIAT1643-1GEA 50.6 EUR
TCIAT1643-1G TCIAT1643-5G
Tri(2-furyl)phosphine ≥98.0% (par GC)
Tri(2-furyl)phosphine
Formule: C₁₂H₉O₃P
MW: 232.17 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD00151857
Numéro CAS: 5518-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a59699b7d0a1269f1ea8739848a3e0d6422bd900&vid=a59699b7d0a1269f1ea8739848a3e0d6422bd900&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C