Imprimer
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Pentylenetetrazole
L16185.06 L16185.14
L16185.06EA 30 EUR
L16185.06 L16185.14
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole ≥98%
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Purity: 98% CAS No.: 54-95-5 Molecular Formula: C6H10N4 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 59-61° Boiling Point: 194°/12mm Merck Reference: 14,7141 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005939
Formule: C₆H₁₀N₄
Point d'ébullition: 194 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005939
Numéro CAS: 54-95-5
EINECS: 200-219-3
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,7141