2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H26071.03
H26071.06
H26071.03EA
70.8
EUR
H26071.03
H26071.06
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
Molecular Formula: C11H21BO4
Formula Weight: 228.10
Boiling Point: 100°/1.5mm
MDL No.: MFCD03788722
Formule:
C₁₁H₂₁BO₄ MW: 228.10 g/mol Point d'ébullition: 100 °C (1.5 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03788722 Numéro CAS: 1073354-07-0 |