Imprimer
2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 9-(2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethyl)-9H-carbazole
L19580.03 L19580.MD
L19580.03EA 188 EUR
L19580.03 L19580.MD
2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥98%
2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 608534-41-4 Molecular Formula: C20H24BNO2 Formula Weight: 321.23 Melting Point: 111-113° MDL No.: MFCD03788738
Formule: C₂₀H₂₄BNO₂
MW: 321.23 g/mol
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788738
Numéro CAS: 608534-41-4