Imprimer
5-(Éthylthio)-1H-tétrazole (ETT) 0.25M dans l'acétonitrile, BioSyn™ réactif activateur, pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: 5-Ethyltio-1H-Tetrazole
BR721-2.5L BR721-4X2.5L
HONCBR721-2.5LEA 0 EUR
HONCBR721-2.5L HONCBR721-4X2.5L
5-(Éthylthio)-1H-tétrazole (ETT) 0.25M dans l'acétonitrile, BioSyn™ réactif activateur, pour la synthèse d'ADN/ARN, Burdick & Jackson™
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)
Reagents are specifically processed and purified to ensure the high synthesis efficiency
  • Ideal for oligonucleotide synthesis
  • Extremely low water content
  • High purity reagents
  • Low amine specifications
Reagents are passed through 0.1 µm filter prior to packaging to minimize particulate contamination.
Formule: C₃H₆N₄S
Point d'ébullition: 82 °C
Densité: 0.790 g/cm3
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068733
Numéro CAS: 89797-68-2
ONU: 1648
ADR: 3,II