Imprimer
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
H35916.03 H35916.06
H35916.03EA 63.3 EUR
H35916.03 H35916.06
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
MW: 292.65 g/mol
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01833013
Numéro CAS: 353258-31-8