5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
5-Chloro-1,3-dimethylpyrazole
A11730.06
A11730.14
A11730.06EA
92.8
EUR
A11730.06
A11730.14
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 98
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 54454-10-3
Molecular Formula: C5H7ClN2
Formula Weight: 130.58
Refractive Index: 1.4860
Boiling Point: 153-155°
MDL No.: MFCD00051650
Formule:
C₅H₇ClN₂ MW: 130.58 g/mol Point d'ébullition: 153…155 °C Densité: 1.137 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051650 Numéro CAS: 54454-10-3 |