Imprimer
1-Boc-4-piperidineacetic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]acetic acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)acetic acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidylacetic acid
B3703-1G B3703-5G
TCIAB3703-1GEA 19.8 EUR
TCIAB3703-1G TCIAB3703-5G
1-Boc-4-piperidineacetic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00800239
Numéro CAS: 157688-46-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=145f35c38efb23bbf2d6c2ac6d6cc78ddcd20f04&vid=145f35c38efb23bbf2d6c2ac6d6cc78ddcd20f04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C