Imprimer
Borane-tert-butylamine complex ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Boron hydride-tert-butylamine
B1264-25G B1264-100G
TCIAB1264-25GEA 109 EUR
TCIAB1264-25G TCIAB1264-100G
Borane-tert-butylamine complex ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Borane-tert-butylamine complex
Formule: C₄H₁₄BN
MW: 86.98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075635
Numéro CAS: 7337-45-3
EINECS: 230-851-5
ONU: 2926
ADR: 4.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=242fa3049199247e464e93055d0219ffc6da12ab&vid=242fa3049199247e464e93055d0219ffc6da12ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Solubility in Methanol almost transparency