Cerium(III) oxalate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Cerium(III) oxalate hydrate
21122.06
21122.14
21122.22
21122.06EA
36.7
EUR
21122.06
21122.14
21122.22
Cerium(III) oxalate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Cerium(III) oxalate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 15750-47-7
Molecular Formula: Ce2(C2O4)3.xH2O
Formula Weight: 544.29(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,2001
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00150139
Formule:
C₆Ce₂O₁₂·H₂O MW: 544.29 g/mol (anhy) Point de fusion: Déc. Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150139 Numéro CAS: 15750-47-7 ONU: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,2001 |