Imprimer
Pyrocarbonate de di(tert-butyle) ∼30% dans le THF
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
D3879-100ML D3879-500ML
TCIAD3879-100MLEA 49.5 EUR
TCIAD3879-100ML TCIAD3879-500ML
Pyrocarbonate de di(tert-butyle) ∼30% dans le THF
Pyrocarbonate de di(tert-butyle)
Formule: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218.25 g/mol
Point d'ébullition: 235
Point d'éclair: 37
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008805
Numéro CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
ONU: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8191cde168e578e1813a4f16f8b7c5574c52250c&vid=efbadca90798d728c70ca76e3d52abe69ec72da9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Morpholine Method) 29.0 to 33.0 w/w%