Imprimer
Pyrocarbonate de di(tert-butyle) ∼30% dans le toluène
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
D3880-100G D3880-400G
TCIAD3880-100GEA 59.4 EUR
TCIAD3880-100G TCIAD3880-400G
Pyrocarbonate de di(tert-butyle) ∼30% dans le toluène
Pyrocarbonate de di(tert-butyle)
Formule: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218.25 g/mol
Point d'ébullition: 235
Point d'éclair: 37
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008805
Numéro CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
ONU: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c1de273b7b2c9a9a94cef2cd5d518e464395006&vid=9e6f2e051c9a5717c25cc2a796821e736f1c5d60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Morpholine Method) 29.0 to 33.0 w/w%