Imprimer
Pyrocarbonate de di(tert-butyle) ~30% dans le 1,4-dioxanne
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
D3878-100G D3878-500G
TCIAD3878-100GEA 62.7 EUR
TCIAD3878-100G TCIAD3878-500G
Pyrocarbonate de di(tert-butyle) ~30% dans le 1,4-dioxanne
Pyrocarbonate de di(tert-butyle)
Formule: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218.25 g/mol
Point d'ébullition: 235
Point d'éclair: 37
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008805
Numéro CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
ONU: 1992
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce40be4a9870ef6702770fb695f1a8da6eaa53ab&vid=f237910bb265427c846f0b3b0c29b8c0b7e84e77&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Morpholine Method) 29.0 to 33.0 w/w%