Imprimer
N-Fmoc-L-norleucine
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Synonyms: Fmoc-Nle-OH, FMOC-L-Norleucine
8.52014.0025 8.52014.0005
04-12-1028-25EA 369 EUR
04-12-1028-25 04-12-1028-5
N-Fmoc-L-norleucine
N-Fmoc-L-norleucine
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Numéro MDL: MFCD00037537
Numéro CAS: 77284-32-3