Imprimer
Methyl vanillate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1738-25G M1738-5G
TCIAM1738-25GEA 94.6 EUR
TCIAM1738-25G TCIAM1738-5G
Methyl vanillate ≥98.0% (par GC)
Methyl vanillate
Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 287°C
Numéro MDL: MFCD00008438
Numéro CAS: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c003d1f0907b8016d392c78824f34ce5dd4d293&vid=9c003d1f0907b8016d392c78824f34ce5dd4d293&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 66.0 deg-C