Imprimer
Ethyl vanillate ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
L05798.09 L05798.18
L05798.09EA 67.1 EUR
L05798.09 L05798.18
Ethyl vanillate ≥97%
Ethyl vanillate
Purity: 97% CAS No.: 617-05-0 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 42-46° Boiling Point: 293° MDL No.: MFCD00017269
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.20 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C
Point de fusion: 42…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017269
Numéro CAS: 617-05-0
EINECS: 210-503-9