Imprimer
Chlorure d'hydrogène ∼16% 4 mol/l dans le cyclopentyl méthyl éther
Fournisseur: TCI
Danger
H1277-25ML H1277-500ML
TCIAH1277-25MLEA 20.9 EUR
TCIAH1277-25ML TCIAH1277-500ML
Chlorure d'hydrogène ∼16% 4 mol/l dans le cyclopentyl méthyl éther
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9a1707ca0345823207ba4754ffd882a2defeeb1&vid=be2371d43f84ca6b083b1ec2b425dd5603f6bfa0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 16.0 to 17.5 w/w%